Documenti fondamentali
84713
Sigma-Aldrich
Carbon disulfide
puriss., low in benzene, ≥99.5% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.14
Beilstein:
1098293
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
ID PubChem:
Densità del vapore
2.67 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
5.83 psi
Grado
puriss.
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
212 °F
Qualità
low in benzene
Limite di esplosione
50 %
Impurezze
≤1 ppm benzene
≤1 ppm toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.627 (lit.)
n20/D 1.627
P. eboll.
46 °C (lit.)
Punto di fusione
−112-−111 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 2.9 g/L at 20 °C
Densità
1.263 g/mL at 20 °C
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Charles-André Fustin et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(15), 6690-6695 (2006-07-13)
We report on a simple procedure to tune the hydrophilicity of hybrid gold nanoparticles. The nanoparticles have been prepared in the core of a poly(ethylene glycol)-block-poly(epsilon-caprolactone) (PEG-b-PCL) five-arm star block copolymer. A hydrophilic corona was then added to these hybrid
Global sources, lifetimes and mass balances of carbonyl sulfide (OCS) and carbon disulfide (CS2) in the earth's atmosphere.
Khalil MAK and Rasmussen RA.
Atmospheric Environment, 18(9), 1805-1813 (1984)
The mass budgets of carbonyl sulfide, dimethyl sulfide, carbon disulfide and hydrogen sulfide.
Watts SF.
Atmospheric Environment, 34(5), 761-779 (2000)
C60: a new form of carbon.
Kratschmer W, et al.
Nature, 347(6291), 354-358 (1990)
Strongly electron deficient sulfonyldithioformate based RAFT agents for hetero Diels-Alder conjugation: Computational design and experimental evaluation.
Nebhani L, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(22), 6053-6053 (2009)