83400
D-(+)-Raffinose pentahydrate
suitable for microbiology, ≥99.0%, Microbiological media component
Sinonimo/i:
O-α-D-Galactopyranosyl-(1-6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside pentahydrate, Melitose, Melitriose, O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Melitose, Melitriose
Saggio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +105±2°, c = 10% in H2O
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Punto di fusione
78-80 °C
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
D-(+)-Raffinose pentahydrate can be used as a carbon source for the cultivation of yeast
It is used by beneficial probiotic bacteria like Bifidobacteria and Lactobacilli but could be used as well for differentiation and identification of Escherichia coli, Enterococcus faecium and Streptococcus pneumoniae.
It can also be used in certain cryoprotectant solutions.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?