79790
Phthalimide potassium salt
purum, ≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
PPI, 1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole potassium salt, Potassium phthalimide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (NT)
Stato
powder
Impurezze
≤0.5% water
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
imide
Stringa SMILE
[K]N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Preparation of phthalimidogold precatalyst for gold catalysis.
- It can be used in the palladium-catalyzed enantioselective synthesis of α- and β-amino acids.
- Potassium phthalimide is as an effective organocatalyst for the cyanosilylation of carbonyl compounds to synthesize cyanohydrin trimethylsilyl ethers.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
346.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
174.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?