78886
Cetrimide Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Sinonimo/i:
Pseudomonas Selective Broth, CB
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
casein hydrolysate, 10 g/L
cetrimide, 0.2 g/L
gelatine peptone, pancreatic, 16 g/L
magnesium chloride, 1.4 g/L
potassium sulfate, 10 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Basic
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
water monitoring
microbiology
Compatibilità
selective for Pseudomonas spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)