77536
Poncirin
analytical standard
Sinonimo/i:
(S)-5,7-Dihydroxy-4′-methoxyflavanone-7-[2-O-(α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside], 4′-O-Methylnaringin, Isosakuranetin-7-neohesperidoside
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤10.0% water
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O14/c1-11-21(32)23(34)25(36)27(38-11)42-26-24(35)22(33)19(10-29)41-28(26)39-14-7-15(30)20-16(31)9-17(40-18(20)8-14)12-3-5-13(37-2)6-4-12/h3-8,11,17,19,21-30,32-36H,9-10H2,1-2H3/t11-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
NLAWPKPYBMEWIR-SKYQDXIQSA-N
Descrizione generale
and anti-inflammatory activity.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?