77518
Nomilin
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤5.0% water
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)OC1CC(=O)OC(C)(C)[C@@H]2CC(=O)[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]4(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]5O[C@@]345)c6ccoc6)[C@@]12C
InChI
1S/C28H34O9/c1-14(29)34-19-12-20(31)36-24(2,3)17-11-18(30)27(6)16(26(17,19)5)7-9-25(4)21(15-8-10-33-13-15)35-23(32)22-28(25,27)37-22/h8,10,13,16-17,19,21-22H,7,9,11-12H2,1-6H3/t16-,17+,19?,21+,22-,25+,26-,27+,28-/m1/s1
KPDOJFFZKAUIOE-BIYZDVJRSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)