Documenti fondamentali
76067
Supelco
TOC standard
according to ISO/CEN EN1484, 1000 mg/L±10 mg/L
Sinonimo/i:
Total Organic Carbon Reference Standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
agenzia
according to ISO/CEN EN1484
Qualità
stabilized
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
1000 mg/L±10 mg/L
tecniche
TOC: suitable
Compatibilità
in accordance for application
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Totalorganic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organiccompound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possibleorganic contamination.
Applicazioni
This analytical standard is intended for the calibration and validation of analytical instruments used to measure the total organic carbon (TOC) of drinking water, groundwater, surface water, seawater, and wastewater in accordance with ISO/CEN EN1484.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6