75614
2-Palmitoylglycerol
analytical standard
Sinonimo/i:
β-Monopalmitin, 2-Hexadecanoylglycerol, 2-Monohexadecanoylglycerol, 2-Monopalmitin, 2-Monopalmitoylglycerol, Hexadecanoic acid 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
≥95% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC(CO)CO
InChI
1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-18(16-20)17-21/h18,20-21H,2-17H2,1H3
BBNYCLAREVXOSG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?