74711
Ochratoxin A
purum, ≥98.0% (TLC), from Aspergillus ochraceus
Sinonimo/i:
N-[(3R)-(5-Chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-L-phenylalanine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Aspergillus ochraceus
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1Cc2c(Cl)cc(c(O)c2C(=O)O1)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
Altre note
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)