74123
Fludioxonil
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC1(F)Oc2cccc(c2O1)-c3c[nH]cc3C#N
InChI
1S/C12H6F2N2O2/c13-12(14)17-10-3-1-2-8(11(10)18-12)9-6-16-5-7(9)4-15/h1-3,5-6,16H
MUJOIMFVNIBMKC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)