Documenti fondamentali
73831
Millipore
Tinsdale Supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Diphtheria Virulence Supplement
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Corynebacterium spp.
Componenti
(1 vial of each is sufficient for 1000 mL medium)
Tinsdale Supplement part A (Cat. No. 74933): horse serum 100ml
Tinsdale Supplement part B (Cat. No. 66784): potassium tellurite (1% after diluting in 30 ml water) 1ml
Risultati analitici
Tinsdale Supplement is used together with Tinsdale Agar Base for the primary isolation and identification of Corynebacterium diptheriae.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)