Key Documents
73075
Millipore
M-PA Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
An antibiotic supplement recommended for selective isolation of Pseudomonas aeruginosa.
Componenti
Composition
(per vial sufficient for 1000 mL medium)
Sulphapyridine 176mg
Kanamycin 8.5mg
Nalidixic acid 37mg
Amphotericin B 5mg
Nota sulla preparazione
Rehydrate the contents of 1 vial aseptically with 5 ml of sterile distilled water. Mix well and aseptically add it to 1000 ml of sterile, molten cooled (45-50ºC) M-PA Agar Base (Cat. No.42800). Mix well and aseptically pour into sterile petri plates.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)