Key Documents
72439
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
size: 3 μm
Sinonimo/i:
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Forma fisica
aqueous suspension
Concentrazione
2.5% (solids)
Dimensione particelle
3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
Fluorescenza
λex 490 nm; λem 525 nm
Risultati analitici
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..