71022ATMBC
Assurance® GDS Salmonella HET Tq Kit for Automation
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
About This Item
Prodotti consigliati
product name
GDS Salmonella HET Tq Automation Kit, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Salmonellla spp., Salmonella Heidelberg, Salmonella Enteritidis, and Salmonella typhimurium in raw poultry and environmental samples
agenzia
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (PTM)
Livello qualitativo
Durata
6‑12 mo.
Confezionamento
pkg of 576 tests
Produttore/marchio commerciale
Assurance GDS®
BioControl Systems 71022-576ATM
tecniche
PCR: suitable
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Compatibilità
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
Bacillus cereus (NHE)
Salmonella spp.
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Componenti
- Salmonella HET Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- Salmonella HET Concentration Reagent
The following are also necessary and should be ordered separately:
- 61031BC Wash Solution Kit
- 34724BC Resuspension Buffer Tq
Compatibilità
Metodo analitico
Note legali
Richiesto ma non fornito
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)