70643
Gel di silice su lamine di Al per TLC
silica gel 60 matrix, L × W 4 cm × 8 cm, with fluorescent indicator 254 nm
Sinonimo/i:
Gel di silice per carte da TLC
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Qualità
with fluorescent indicator 254 nm
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 50 sheets
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
4 cm × 8 cm
Spessore strato
200 μm
Dimensione particelle
8.0-12.0 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)