70134
Brilliant green agar, modified
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Sinonimo/i:
Brilliant Green Phenol Red Lactose Sucrose Agar, modified
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 12.0 g/L
bacteriological peptone, 10.0 g/L
brilliant green, 0.0047 g/L
disodium hydrogen phosphate, 1.0 g/L
lactose, 10.0 g/L
meat extract, 5.0 g/L
phenol red, 0.09 g/L
sodium dihydrogen phosphate, 0.6 g/L
sucrose, 10.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Basic
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
6.9±0.2 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
selective and differential for Salmonella spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Altre note
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?