Key Documents
69391
Supelco
6-Methylcoumarin
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
P. eboll.
303 °C/725 mmHg (lit.)
Punto di fusione
73-76 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1ccc2OC(=O)C=Cc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c1-7-2-4-9-8(6-7)3-5-10(11)12-9/h2-6H,1H3
FXFYOPQLGGEACP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)