68075
C. perfringens Millichrome™ plus Supplement 2
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
C. perfringens chromogenic supplement
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile; 0.45 μm filtered
Livello qualitativo
Stato
dry powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbiological culture: suitable
Solubilità
sterile water: 0.12 g/mL
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
microbiology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective for bacteria: Clostridium perfringens
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Nota sulla preparazione
- Add 0.12 g of C. perfringens Millichrome™ plus supplement 2 in 1 mL of purified water.
- Filter to sterilize at 0.45 μm
- Add 1 mL/L of the supplement 2 solution to the melted base at 45/50 °C.
Risultati analitici
Note legali
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)