67432
Campylobacter Millichrome™ plus Supplement
pkg of 5 L, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Campylobacter chromogenic Supplement
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile; 0.45 μm filtered
Livello qualitativo
Forma fisica
dry powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 5 L
tecniche
microbiological culture: suitable
Solubilità
sterile water: 21 mg/mL
applicazioni
food and beverages
microbiology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective for bacteria: Campylobacter spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
(1 vial is sufficient for 5 L of final media)
Chromogenic and selective mix 1.05 g
Nota sulla preparazione
- In a transparent vessel, add 210 mg of Campylobacter Millichrome™ plus Supplement to 10 ml purified water.
- Swirl well until complete dissolution.
- Filter to sterilize at 0.45 μm.
- Add the 10 ml of the supplement solution to 1 liter of the melted Campylobacter Chromocult® plus Agar base at 45-50 °C.
- Swirl or stir gently to homogenize.
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)