Documenti fondamentali
61828
Supelco
10-Undecen-1-ol
analytical standard
Sinonimo/i:
11-Hydroxy-1-undecene, NSC 66157, Undecylenyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH2=CH(CH2)9OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.29
Beilstein:
1753225
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.448-1.453
n20/D 1.45 (lit.)
P. eboll.
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
125 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)