61031BC
Assurance® GDS Wash Solution PCR Reagent
For use with Assurance® GDS
Sinonimo/i:
Wash Solution for PCR Sample Prep
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
GDS Wash Solution Kit, BioControl, For use with GDS
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
6‑12 mo.
Confezionamento
bottle of 4 × 250 mL each
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems 61031-100
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place.)
tecniche
PCR: suitable
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Compatibilità
for use with BioControl GDS
Escherichia coli (O157:H7)
Cronobacter spp.
Listeria spp.
Salmonella spp.
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Metodo analitico
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)