59886
Anaerobe Indicator Test Strips
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Indicator Test for Anaerobic Atmosphere
About This Item
Prodotti consigliati
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of (100 Test Strips per package)
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com