59777
Conductivity Standard
conductivity 100000 μS/cm at 25 °C
Sinonimo/i:
Conductivity Calibration Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
2.5-10% KCl (T)
Conducibilità
99000-101000 μS/cm at 25 °C
Densità
1.014-1.063 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Applicazioni
Standard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?