Documenti fondamentali
58087
Supelco
Fosfato di sodio
suitable for HPLC, LiChropur
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio secondario, Di-sodio idrogenofosfato, Fosfato disodico, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Formula condensata:
Na2HPO4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Saggio
98.5-102.0% (T)
Produttore/marchio commerciale
LiChropur
tecniche
HPLC: suitable
pH
8.8-9.4
Solubilità
H2O: 10%, clear, colorless
λ
10 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 230 nm Amax: ≤0.1
λ: 260 nm Amax: ≤0.06
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 320 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)