Documenti fondamentali
57513
Supelco
OQ/PV and Installation Kit for API MS
suitable for mass spectrometry (MS)
Sinonimo/i:
API MS Qualification Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.21
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)