55669
4-Acetamidoantipyrine
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Acetylaminophenazone, N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide, N-Antipyrinylacetamide, NSC 331807
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤1.0% water
Punto di fusione
200-203 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Stringa SMILE
CN1N(C(=O)C(NC(C)=O)=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)
OIAGWXKSCXPNNZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)