53798
Multi Anion Standard 2 for IC
TraceCERT®, in water
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Composizione
bromide, 1 g/L
chloride, 1 g/L
fluoride, 1 g/L
Concentrazione
in water
tecniche
ion chromatography: suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Linkage
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)