537446
Etilacetato
ReagentPlus®, ≥99.8%
Sinonimo/i:
EtOAc
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Limite di esplosione
2.2-11.5 %, 38 °F
dilution
(for general lab use)
Impurezze
≤0.003 mg/mL non-volatile matter
≤0.02% Ethyl alcohol
≤0.05% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.3720 (lit.)
P. ebollizione
76.5-77.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
water: soluble
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Preparation of thin films of TiO2 (titanium dioxide) on glass.
- As an extraction medium in the multi-residue analysis of pesticide residues in fruit and vegetables.
- Acetylation of primary amines to form amides in the presence of dimethyltin(IV) acetic acid distannoxane.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?