52467
Bifenazate
reference material
Sinonimo/i:
N′-(4-Methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinecarboxylic acid isopropyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1NNC(=O)OC(C)C)-c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12,18H,1-3H3,(H,19,20)
VHLKTXFWDRXILV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
application for LC-MS, application for SPEIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.