51387
MRSA Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Methicillin Selective Supplement
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Staphylococcus spp.
Stringa SMILE
COc1cccc(OC)c1C(=O)N[C@H]2C3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O6S/c1-17(2)12(16(22)23)19-14(21)11(15(19)26-17)18-13(20)10-8(24-3)6-5-7-9(10)25-4/h5-7,11-12,15H,1-4H3,(H,18,20)(H,22,23)/t11-,12+,15-/m1/s1
RJQXTJLFIWVMTO-TYNCELHUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Methicillin 2 mg
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?