46640
7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥98.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Fluoro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt, 7-Fluorobenz-2,1,3-oxadiazole-4-sulfonic acid ammonium salt, Ammonium 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonate, SBD-F
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Qualità
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
Fluorescenza
λex 385 nm; λem 524 nm in 0.1 M borate pH 9.5 (after derivatization with glutathione)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)