46046
α-tert-Butyl-β-(4-chlorobenzyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Paclobutrazol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Descrizione
mixture of stereo isomers
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(C(C)(C)C)C(N1N=CN=C1)CC2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C15H20ClN3O/c1-15(2,3)14(20)13(19-10-17-9-18-19)8-11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,9-10,13-14,20H,8H2,1-3H3
RMOGWMIKYWRTKW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Apple juice samples by matrix solid-phase dispersion (MSPD) and gas chromatography-mass selective detection (GC-MSD) with electron impact (EI) ionization.
- Processed fruits and vegetables by miniaturized extraction-partition and liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) equipped with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Crops and soya grains by LC-ESI-MS/MS with MRM detection.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?