45855
(−)-Bornyl acetate
analytical standard
Sinonimo/i:
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −46±2°, c = 1% in ethanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n/D 1.463 (lit.)
n20/D 1.463 (lit.)
P. eboll.
223-224 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 - 194.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
85 - 90 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?