45763
Etilacetato
suitable for HPLC, ≥99.8% (GC)
Sinonimo/i:
EtOAc
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Temp. autoaccensione
801 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
2.2-11.5 %, 38 °F
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.05% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3720 (lit.)
n20/D 1.372
P. ebollizione
76.5-77.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Forza del solvente ε (Al2O3)
0.58
λ
1 cm path, H2O reference
Assorbanza UV
λ: 255 nm Amax: 1.0
λ: 275 nm Amax: 0.1
λ: 300 nm Amax: 0.01
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)