Documenti fondamentali
45519
Supelco
Genite
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,4-Dichlorophenyl benzenesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8Cl2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.16
Beilstein:
2944672
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1ccc(OS(=O)(=O)c2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H8Cl2O3S/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)17-18(15,16)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H
OZFAFGSSMRRTDW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)