45471
Etaconazol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C14H15Cl2N3O2/c1-2-11-6-20-14(21-11,7-19-9-17-8-18-19)12-4-3-10(15)5-13(12)16/h3-5,8-9,11H,2,6-7H2,1H3
DWRKFAJEBUWTQM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)