45322
Aminocarb
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(4-Dimethylamino-3-methylphenyl) N-methylcarbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CNC(=O)Oc1ccc(N(C)C)c(C)c1
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-8-7-9(15-11(14)12-2)5-6-10(8)13(3)4/h5-7H,1-4H3,(H,12,14)
IMIDOCRTMDIQIJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)