Documenti fondamentali
44565
Supelco
Tropaeolin O sodium salt
indicator
Sinonimo/i:
4-([2,4-Dihydroxyphenyl]azo)benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 6, Chrysoin, Resorcinol yellow
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9N2O5SNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.27
Colour Index:
14270
Beilstein:
4173410
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
Grado
indicator
Composizione
sulfated ash, 40-60%
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
Perdita
≤13.0% loss on drying
pH
11-13
λmax
488-492 nm in 0.1 M NaOH
≥500 at 1% in 0.1 M NaOH (1 cm)
Stringa SMILE
[Na+].Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O5S.Na/c15-9-3-6-11(12(16)7-9)14-13-8-1-4-10(5-2-8)20(17,18)19;/h1-7,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/b14-13+;
COEZWFYORILMOM-IERUDJENSA-M
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)