44179
Morphine sulfate salt pentahydrate
analytical standard
Sinonimo/i:
Morphine hemi[sulfate pentahydrate]
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35.CN6CC[C@]78[C@H]9Oc%10c(O)ccc(C[C@@H]6[C@@H]7C=C[C@@H]9O)c8%10
InChI
1S/2C17H19NO3.H2O4S.5H2O/c2*1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;1-5(2,3)4;;;;;/h2*2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3;(H2,1,2,3,4);5*1H2/t2*10-,11+,13-,16-,17-;;;;;;/m00....../s1
GRVOTVYEFDAHCL-RTSZDRIGSA-N
Informazioni sul gene
human ... OPRM1(4988)
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)