422096
AmberChrom™ 50WX4 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 100-200 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
AmberChrom™ 50WX4 hydrogen form, hydrogen form, 100-200 mesh
Descrizione
cross-linkage 4%
Livello qualitativo
Stato
beads
Umidità
64-72%
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid functional group
Dimensione particelle
100-200 mesh
Capacità
1.1 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
cation exchange
Stringa SMILE
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to investigate the effect of particle size on drug loading and release profiles
- for the conversion of D,L-Glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal (barium salt) on treatment with boiling water to free aldehyde D,L-glyceraldehyde 3-phosphate
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?