42078
mono-[(2RS)-2-Ethyl-5-oxohexyl] phthalate
analytical standard
Sinonimo/i:
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1-(2-ethyl-5-oxohexyl) ester, mono-(2-Ethyl-5-oxohexyl) phthalate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.516-1.520
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCC(CC)CCC(C)=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
InChI
1S/C16H20O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,12H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
HCWNFKHKKHNSSL-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)