41768
p-Toluic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Methylbenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
274-275 °C (lit.)
Punto di fusione
177-180 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
357.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
181 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)