391506
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium dibromide
97%
Sinonimo/i:
Octadecyl viologen dibromide
About This Item
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
210-220 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Br-].[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)cc2
InChI
1S/C46H82N2.2BrH/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-39-47-41-35-45(36-42-47)46-37-43-48(44-38-46)40-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h35-38,41-44H,3-34,39-40H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
YDYWCRSQIYYNGG-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?