Documenti fondamentali
38426
Supelco
γ,γ-Dimethylallyl pyrophosphate ammonium salt
analytical standard
Sinonimo/i:
3-Methyl-2-butenyl pyrophosphate ammonium salt, DMAPP, Prenyl pyrophosphate ammonium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12O7P2 · xNH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.09 (free acid basis)
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (TLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;/h3H,4H2,1-2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);1H3
DPJANMSJRVSJKR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Azioni biochim/fisiol
Intermediate in terpene biosynthesis
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Risultati analitici
NMR-Internal Standard: KHP
Assay (quantitative NMR) ≥70.0% (calculated as free acid)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)