Documenti fondamentali
36850
Supelco
Fenoxaprop-P
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(R)-2-{4-[(6-Chlorobenzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy}propionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12ClNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](Oc1ccc(Oc2nc3ccc(Cl)cc3o2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H12ClNO5/c1-9(15(19)20)21-11-3-5-12(6-4-11)22-16-18-13-7-2-10(17)8-14(13)23-16/h2-9H,1H3,(H,19,20)/t9-/m1/s1
MPPOHAUSNPTFAJ-SECBINFHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marielle Babineau et al.
Frontiers in plant science, 8, 1660-1660 (2017-10-11)
Herbicide resistance is an example of plant evolution caused by an increased reliance on herbicides with few sites of action to manage weed populations. This micro-evolutionary process depends on fitness, therefore the assessment of fitness differences between susceptible and resistant