36175
Napropamide
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N,N-Diethyl-2-(1-naphthyloxy)propanamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
73-78 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCN(CC)C(=O)C(C)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C17H21NO2/c1-4-18(5-2)17(19)13(3)20-16-12-8-10-14-9-6-7-11-15(14)16/h6-13H,4-5H2,1-3H3
WXZVAROIGSFCFJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)