34746BC
Assurance® GDS Listeria DNA Swab Resuspension Buffer Tq PCR Reagent
For use with Assurance® GDS Listeria Tq
Sinonimo/i:
Buffer for PCR Sample Prep
About This Item
Prodotti consigliati
product name
GDS Listeria DNA Swab Resuspension Buffer Tq, BioControl, For use with GDS Listeria
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
24 mo.
Confezionamento
vial of 1.2 mL (sufficient for 100 tests)
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems 34746-100
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place)
tecniche
PCR: suitable
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Listeria spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Compatibilità
Metodo analitico
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)