34541
Malathion diacid-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-{[Di(methoxy-d3)phosphorothioyl]sulfanyl}succinic acid, O,O-Di(methyl-d3) S-(1,2-dicarboxyethyl) phosphorodithioate, Malathion diacid-d6, Malathiondicarboxylic acid-(dimethyl-d6)
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)