Documenti fondamentali
32977
Supelco
Terbutryn-d5
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N-tert-Butyl-N′-ethyl-d5-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D5H14N5S
Peso molecolare:
246.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])NC1=NC(SC)=NC(NC(C)(C)C)=N1
InChI
1S/C10H19N5S/c1-6-11-7-12-8(15-10(2,3)4)14-9(13-7)16-5/h6H2,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,6D2
IROINLKCQGIITA-YRYIGFSMSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)