32899
Nonylphenol diethoxylate solution
5 μg/mL in acetone, technical, analytical standard
Sinonimo/i:
NP-2EO technical
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
technical
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
5 μg/mL in acetone
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Fish and shellfish by using high performance liquid chromatography-fluorescence detection (HPLC-FLD).
- Wastewater and sewage sludge by using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)